Kluczowe dokumenty
Z563137
J-KEM® digital temperature monitor
thermocouple type, K, temp. range -50-1200 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
wejście AC/DC
120 V
Właściwości
thermocouple type K
producent / nazwa handlowa
J-Kem
Parametry
-50-1200 °C temp. range
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Displays the temperature of an attached reaction or other piece of equipment on a bright LED display. No alarms. 0.1 °C resolution.
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)