Z562602
Aldrich® lecture-bottle station
for high-purity gases, stainless steel regulator
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
stainless steel regulator
wlot kwasu chlorogenowego
180
Opis ogólny
Do zastosowań z gazami niekorozyjnymi o wysokiej czystości.
Specyfikacje reduktora:
Jednostopniowy, montowany na panelu korpus ze stali nierdzewnej i membrana ciśnieniowa, gniazdo typu PCTFE, uszczelki PTFE i PCTFE, zawór nadmiarowy typu samouszczelniającego, manometry ze stali nierdzewnej o średnicy 2 cali, szczelność testowana helem przy 1 x 10-8 ssc/s, maksymalne ciśnienie wlotowe 3000 psig, zakres tłoczenia 0-80 psig, wylotowy zawór iglicowy ze stali nierdzewnej z przyłączem 1/4 in. NPTF.
Specyfikacje reduktora:
Jednostopniowy, montowany na panelu korpus ze stali nierdzewnej i membrana ciśnieniowa, gniazdo typu PCTFE, uszczelki PTFE i PCTFE, zawór nadmiarowy typu samouszczelniającego, manometry ze stali nierdzewnej o średnicy 2 cali, szczelność testowana helem przy 1 x 10-8 ssc/s, maksymalne ciśnienie wlotowe 3000 psig, zakres tłoczenia 0-80 psig, wylotowy zawór iglicowy ze stali nierdzewnej z przyłączem 1/4 in. NPTF.
Dispensing lecture-bottle gases has never been safer or simpler using these portable lecture-bottle stations. The premium quality components housed within a station are matched to the application, fully assembled, leak-tested, and ready for use.
Just connect the station to the lecture-bottle, process, and a source of inert gas, if using a station with a purge valve, and you are ready to go.
Safe and Simple:
Station Specifications:
1. Heavy-gauge steel cabinet with durable, red enamel finish, table-top or wall mountable
2. Quality, panel-mounted regulators and purge valves
3. Braided, 316L stainless steel hose with CGA-180 remote connection to the lecture-bottle
4. Support for two lecture-bottles, one in use and a spare
5. Clearly labeled gauges, gas connections, and valve functions
6. Instructions for Use label on front of cabinet
7. Fully assembled, leak-tested and ready for use
Just connect the station to the lecture-bottle, process, and a source of inert gas, if using a station with a purge valve, and you are ready to go.
Safe and Simple:
- Gas dispensing and storage in one compact, portable system
- Keeps lecture-bottles upright and stable, eliminates tip-over
- Reduces equipment damage and chance of personal injury
- Choice of four models matched to the application
- Online Lecture-Bottle Equipment to Gases Selection Guide
Station Specifications:
1. Heavy-gauge steel cabinet with durable, red enamel finish, table-top or wall mountable
2. Quality, panel-mounted regulators and purge valves
3. Braided, 316L stainless steel hose with CGA-180 remote connection to the lecture-bottle
4. Support for two lecture-bottles, one in use and a spare
5. Clearly labeled gauges, gas connections, and valve functions
6. Instructions for Use label on front of cabinet
7. Fully assembled, leak-tested and ready for use
Powiązanie
Więcej informacji na temat konfiguracji stacji można znaleźć w biuletynie technicznym Lecture Bottle Technical Bulletin.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z562602-1EA | 4061837636790 |