Z561274
Thermco® PTFE coated safety thermometer
temperature -20-150 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opis
spirit-filled
Właściwości
subdivision 1.0 °C
producent / nazwa handlowa
Thermco Products, Inc.
zakres pomiaru temperatury
-20-150 °C
Długość
300 mm
głębokość zanurzenia
76 mm
Opis ogólny
Termometry są całkowicie uszczelnione PTFE w celu zatrzymania cieczy i szkła w przypadku stłuczenia.
Informacje prawne
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561274-1EA | 4061833310496 |