Key Documents
Z561568
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -20-150 °C, immersion L 150 mm, PTFE coated
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
opis
spirit-filled
Właściwości
subdivision 1.0 °C
producent / nazwa handlowa
Thermco Products, Inc.
zakres pomiaru temperatury
-20-150 °C
Opis ogólny
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Informacje prawne
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)