Z560510
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 200 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded29/32
klasa czystości
for chromatography
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
25 mm × 584 mm
pojemność kolumny
200 mL
pojemność zbiornika
250 mL
przydatność
suitable for chromatography
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)