Key Documents
Z560391
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Materiały
PTFE stopcock
Połączenie
top joint: threaded29/32
klasa czystości
for chromatography
metody
HPLC: suitable
kolumna śr. zewn. × dł. efektywna
38 mm × 560 mm
pojemność kolumny
400 mL
pojemność zbiornika
500 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)