Kluczowe dokumenty
Z551821
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
offset, male joint: ST/NS 24/40, GL 14 thread
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
male joint: ST/NS24/40
dopasowywanie
GL 14 thread
Opis ogólny
Posiada silikonową podkładkę z powłoką PTFE i otwarty korek.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)