About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Opis ogólny
Składa się z nasadki PBT, złącza kolczastego PP o średnicy zewnętrznej 8,5 mm i uszczelki z gumy silikonowej. Gwint GL14.
Informacje prawne
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z547883-1EA | 4061837635724 |