Kluczowe dokumenty
Z543292
Kimble® microcapillary pipettes
Synonim(y):
71900-50
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070205
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
green
soda-lime glass
Właściwości
To Contain
opakowanie
pack of 250 ea
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 71900-50
zakres pomiaru objętości
50 μL, accuracy: ±0.5%
pojemność
50 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Cechy i korzyści
- Zgodność ze specyfikacją ASTM E672
- Wyprodukowany ze szkła sodowo-wapniowego
- Skalibrowany pod kątem zawartości
- Pakowane w łatwo otwierane cylindry do wygodnego dozowania
- Każdy cylinder zawiera 250 pipet i jedno urządzenie do pipetowania
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z543292-1PAK | 4061832902265 |