Kluczowe dokumenty
Z542911
Ace O-rings, Viton®
I.D. 50.4 mm, wall size 3.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 785546
śr. wewn.
50.4 mm
rozmiar ścianki
3.5 mm
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)