Key Documents
Z542962
Ace O-rings, Viton®
I.D. 63.1 mm, wall size 3.5 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 785575
śr. wewn.
63.1 mm
rozmiar ścianki
3.5 mm
Informacje prawne
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)