Key Documents
Z532967
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Połączenie
joint: ST/NS24/40
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
100 mL
rozmiar wylotu
2 mm
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)