Kluczowe dokumenty
SYNF42441L
Synthware three neck round bottom flask with bottom outlet
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F42441L, kolba okrągła z 3 szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F42441L
pojemność
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Opis ogólny
Dolny wylot to prosty kurek PTFE o średnicy 4 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)