Kluczowe dokumenty
Z530255
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Połączenie
joint: ST/NS14/20
rozmiar kurka
2 mm
Opis ogólny
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)