About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
metody
IR spectroscopy: suitable
Średnica
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Quick Press to ręczna prasa do wytwarzania przezroczystych granulek (dysków) KBr o średnicy 4 mm. Pelet KBr jest formowany przy użyciu jedynie nacisku mocnego uścisku dłoni przyłożonego stabilnie do uchwytu.
Technika KBr Pellet:
1. Proszek KBr/matrycę próbki wsypuje się do otworu w kołnierzu SS, do którego najpierw włożono krótsze z dwóch kowadełek.
2. Dłuższe drugie kowadełko jest następnie wkładane do kołnierza, a zespół jest umieszczany w uchwycie prasy.
3. Nacisk jest wywierany na próbkę poprzez ściśnięcie uchwytu.
4. Gdy kowadełka zostaną wyjęte z kołnierza, granulki KBr zostaną zatrzymane wewnątrz kołnierza.
5. Kołnierz jest umieszczany w opcjonalnym uchwycie próbki w kształcie litery V, który pasuje do standardowego uchwytu slajdów 2 × 3 cale dowolnego spektrometru.
6. Po analizie granulat jest wypłukiwany z kołnierza wodą lub wyrzucany i zachowywany.
- Powierzchnie kowadełka są polerowane optycznie
Technika KBr Pellet:
1. Proszek KBr/matrycę próbki wsypuje się do otworu w kołnierzu SS, do którego najpierw włożono krótsze z dwóch kowadełek.
2. Dłuższe drugie kowadełko jest następnie wkładane do kołnierza, a zespół jest umieszczany w uchwycie prasy.
3. Nacisk jest wywierany na próbkę poprzez ściśnięcie uchwytu.
4. Gdy kowadełka zostaną wyjęte z kołnierza, granulki KBr zostaną zatrzymane wewnątrz kołnierza.
5. Kołnierz jest umieszczany w opcjonalnym uchwycie próbki w kształcie litery V, który pasuje do standardowego uchwytu slajdów 2 × 3 cale dowolnego spektrometru.
6. Po analizie granulat jest wypłukiwany z kołnierza wodą lub wyrzucany i zachowywany.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506818-1EA | 4061833305096 |