About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
metody
IR spectroscopy: suitable
Opis ogólny
Ta ręczna prasa służy do wytwarzania przezroczystych granulek (dysków) KBr. Pelet jest formowany przy użyciu jedynie nacisku mocnego uścisku dłoni przyłożonego stabilnie do uchwytu.
Technika peletek KBr:
1. Proszek KBr/matryca próbki jest wsypywana do otworu w kołnierzu SS, do którego najpierw włożono krótsze z dwóch kowadełek.
2. Dłuższe drugie kowadełko jest następnie wkładane do kołnierza, a zespół jest umieszczany w uchwycie prasy.
3. Nacisk jest wywierany na próbkę poprzez ściśnięcie uchwytu.
4. Gdy kowadełka zostaną wyjęte z kołnierza, granulki KBr zostaną zatrzymane wewnątrz kołnierza.
5. Kołnierz jest umieszczany w opcjonalnym uchwycie próbki w kształcie litery V, który pasuje do standardowego uchwytu slajdów 2 × 3 cale dowolnego spektrometru.
6. Po analizie granulat jest wypłukiwany z kołnierza wodą lub wyrzucany i zachowywany.
- Zestawy matryc do produkcji peletek o średnicy 7 mm
- Powierzchnie kowadełka są polerowane optycznie
- Opcjonalne zestawy matryc i kołnierzy 2 i 4 mm
Technika peletek KBr:
1. Proszek KBr/matryca próbki jest wsypywana do otworu w kołnierzu SS, do którego najpierw włożono krótsze z dwóch kowadełek.
2. Dłuższe drugie kowadełko jest następnie wkładane do kołnierza, a zespół jest umieszczany w uchwycie prasy.
3. Nacisk jest wywierany na próbkę poprzez ściśnięcie uchwytu.
4. Gdy kowadełka zostaną wyjęte z kołnierza, granulki KBr zostaną zatrzymane wewnątrz kołnierza.
5. Kołnierz jest umieszczany w opcjonalnym uchwycie próbki w kształcie litery V, który pasuje do standardowego uchwytu slajdów 2 × 3 cale dowolnego spektrometru.
6. Po analizie granulat jest wypłukiwany z kołnierza wodą lub wyrzucany i zachowywany.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506788-1EA | 4061833634431 |