Kluczowe dokumenty
Z506842
Sigma-Aldrich
Quick Press sample holder
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
metody
IR spectroscopy: suitable
Opis ogólny
V-shaped sample holder to mount collar containing pellet in 2in. x 3in. slide mount of spectrophotometer.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)