Key Documents
Z421960
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Synonim(y):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Połączenie
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (2)
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
12,000 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)