Key Documents
Z413216
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint ST/NS24/40
śr. wewn. × śr. zewn.
19 mm × 38 mm
dł. efektywna
300 mm
Opis ogólny
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)