Z100315
Kolumna destylacyjna
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
Długość
200 mm
śr. zewn.
30 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100315-1EA | 4061837588846 |