Z413178
Aldrich® Vigreux column
Unjacketed, effective L 300 mm
About This Item
Polecane produkty
Połączenie
joint ST/NS14/20
śr. wewn. × śr. zewn.
10 mm × 12 mm
dł. efektywna
300 mm
Opis ogólny
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Jacketed version is pictured.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)