Z408441
Scienceware® ROTO-FLO™ flow indicator
fits tubing, 1/4 ‑ 5/16 in., red wheel
About This Item
Kod UNSPSC:
20121904
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
opis
barbed ends
Właściwości
fits tubing 1/4 ‑ 5/16 in.
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
kolor
red wheel
Opis ogólny
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
Informacje prawne
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)