Key Documents
Z404144
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
Erlenmeyer flask attachment, for Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL), 1/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 0000910400
wys. × szer. × śr.
60 mm × 265 mm × 136 mm
Opis ogólny
Note: Securely holds Erlenmeyer flasks (2 flasks up to 500mL).
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)