Key Documents
Z404268
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
one-hand attachment, for shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks, 1/cs
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA
wys. × szer. × śr.
40 mm × 130 mm × 135 mm
Opis ogólny
Note: For shaking single, unfixed Erlenmeyer/shaking 250mL flasks
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)