Kluczowe dokumenty
Z402370
Sigma-Aldrich
Best® butyl gloves
size XXL
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
black gloves
butyl rubber
rozmiar
XXL
sterylność
non-sterile
Właściwości
latex free
powder-free
reusable
opakowanie
pkg of 1 pair
producent / nazwa handlowa
Best Manufacturing 878-11
dł. × grubość
350 mm × 0.70 mm
Cechy i korzyści
  • Impermeable
  • Resistant to water
  • Great tactility and performance
  • Provides permeation resistance to gases and water vapors
  • Unsupported, heavy-duty, 100% butyl rubber
  • Injection molded
  • Smooth grip with rolled cuff
  • Offers flexibility and durability
  • Excellent resistance to ketones, acids, caustics, isocyanate, and gases
Informacje prawne
Best is a registered trademark of Showa Glove Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)