Merck
Z401358
Sigma-Aldrich
KDS single-syringe pump, series 100
AC/DC input 110 V AC
Synonim(y):
pompa dozująca, pompa infuzyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
1 channel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KD Scientific 780100-110V
dostępność
not available in EU
dł. × szer. × wys.
9 in. × 6 in. × 5 in.
pojemność
0.01-60 mL
masa
4 1/2 lb
przydatność
suitable for MS calibration
suitable for chemical reactor injection
suitable for electrospinning
suitable for infusion
suitable for microfluidics/nanofluidics
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Series 100 infusion pumps combine precision and simplicity with ease of use and exceptional durablity. The 230 V pumps are CE compliant. Advanced microprocessor-controlled syringe pumps designed especially for low, pulse-free flow rates.
Easy setup:
1. Select syringe size
2. Enter volume to be dispensed
3. Enter flow rate, then press start button
Cechy i korzyści
  • Mieści strzykawkę o dowolnym rozmiarze, od 10 μL do 60 ml
  • Automatyczna kontrola objętości i wyłączanie
  • Ostatnie ustawienia przechowywane w pamięci
  • Ciągłe wyświetlanie objętości dozowania
  • Prosta konfiguracja za pomocą menu: średnica strzykawki (wybrana z wyświetlanej tabeli), objętość dozowania i szybkość dozowania
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)