Z400734
Chromatography funnel
volume 960 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Polecane produkty
Materiały
polypropylene (Unbreakable)
metody
LPLC: suitable
pojemność
960 mL
960 mL
trzon dł.
50 mm
śr. zewn. górnej części
168 mm
Opis ogólny
Use for solvent addition in flash chromatography. Designed to not disturb the top layer of the column; a perforated stem with a closed-end permits solvent to pour down column walls.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)