Kluczowe dokumenty
Z319945
Büchi® model B-585 distillation flask
Middle position ball flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Büchi 037106
pojemność
20 mL
Opis ogólny
For use with B-580 & B-585 ovens.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)