Z317632
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 250 mm
Synonim(y):
290806607
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
metal plate
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wewn.
250 mm
Opis ogólny
Perforated plate for vacuum desiccators.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)