Z309036
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
ST7/3
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
PTFE
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit ST 7/30
dostępność
not available in USA and Canada
szer. ostrza
76 mm
śr. wałka
6 mm
Opis ogólny
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)