Kluczowe dokumenty
Z304808
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
CF5/4
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Quickfit CF 5/4
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)