Z304255
Quickfit® separating funnels
100 mL, pear-shaped, PTFE stopcock, cone joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
D2/22
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE stopcock
pear-shaped
Połączenie
joint ST/NS support sockets19/26
joint: ST/NS cone19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit D2/22
opakowanie
1 ea of
dostępność
not available in USA and Canada
otwór kurka
2 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4800 typ 2
- Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3 zgodnego z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
- Trzon lejka ma zintegrowane szlifowane złącze stożkowe
- Z wymiennym zaworem odcinającym z PTFE
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)