Z303674
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
FR1L/4S/22P
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Połączenie
center joint: ST/NS29/32
side joint ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR1L/4S/22P
dostępność
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Wysokość
185 mm
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
- One vertical neck
- Two parallel necks
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z303674-1EA | |
Z303674-5X1EA | 4061832829715 |