Z303445
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
FR250/3S/2A
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
Połączenie
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Quickfit FR250/3S/2A
Wysokość
130 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)