Kluczowe dokumenty
SYNF30452L
Synthware single-neck round-bottom flask
2000 mL, joint: ST/NS 45/50
Synonim(y):
Synthware F30452L, glass round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS45/50
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F30452L
pojemność
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
Opis ogólny
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)