Key Documents
Z742308
Rocking platform for RotoBot Mini
size mini, size 6 in. × 5.5 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.61
rozmiar
mini
6 in. × 5.5 in.
Właściwości
includes flat mat
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific R4040-RP
Opis ogólny
For rocking applications, this platform with a non-slip rubber mat is an accessory for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. Once attached, simply select the "PP" mode to turn the rotator into a platform rocker.
Inne uwagi
For use with the Rotobot Mini Rotating Mixer Z742297/8/9 (Benchmark Scientific number R4040).
Informacje prawne
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)