Kluczowe dokumenty
Z293016
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonim(y):
Płytki TLC na bazie szkła
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05729.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
10 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
10 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)