Kluczowe dokumenty
Z292990
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 5 cm × 10 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonim(y):
Płytki szklane do chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05719.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
5 cm × 10 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
5 cm × 10 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z292990-1PAK4061833059319