Z285501
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 240 V AC, 10 A (CE Compliant)
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 104APL624K (CE)
Parametry
32-999 °F temperature (0-750 °C)
moc wyjściowa
2,400 watts
Opis ogólny
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)