Merck
Z526207
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 240 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
producent / nazwa handlowa
Glas-Col 104A PL524
zakres pomiaru temperatury
0-750 °C
Długość
6 in.
Opis ogólny
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
Informacje prawne
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)