Kluczowe dokumenty
Z284734
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel
capacity 20 mL, tube L 85 mm, thread size 28-400
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiały
fritted
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
20 mL
rozmiar gwintu
28-400
dł. probówki
85 mm
wielkość porów
25—50 μm
Opis ogólny
Funnel has screw-cap with PTFE liner, 25 to 50μm glass frit, and 5mm outlet tube fitting with a PP cap. Designed for use in combinatorial chemistry.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
część zamienna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)