Z283304
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 15 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
fritted
producent / nazwa handlowa
Aldrich
pojemność
15 mL
wielkość porów
10—20 μm
Opis ogólny
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)