Z275786
Nalgene® pipette baskets
size B, max. pipette length 200 mm 8 in.
Synonim(y):
pipette cleaning basket, pipette holder
About This Item
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
rozmiar
B
Właściwości
Holds 200 mm pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® DS5241-0020
dostępność
not available in EU
śr. zewn. koszyka
133 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)