Kluczowe dokumenty
Z265233
TLC saturation pads
size 10 cm × 20 cm
Synonim(y):
Podkładki nasycające do komory wywoływania TLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Analtech 8112
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
rozmiar
10 cm × 20 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Placement of pads with solvent in the development chamber helps to assure rapid and uniform saturation of the atmosphere with solvent vapor. Pads improve reproducibility and reduce "edge effects".
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z265233-1PAK | 4061838553638 |