Z260142
FORTUNA® Optifix® Solvent bottle-top dispenser
Solvents model, volume 10-50 mL
Synonim(y):
Dozownik butelkowy, Dozownik rozpuszczalnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf 101.081-48
zakres pomiaru objętości
10-50 mL
pojemność
10-50 mL
dopasowywanie
GL 40
GL 45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do dozowania rozpuszczalników
Cechy:
Cechy:
- Tłok dozujący wykonany ze szkła
- Widoczny proces dozowania dzięki zastosowaniu cylindra dozującego wykonanego ze szkła, pokrytego plastikową powłoką chroniącą przed stłuczeniem.
- W pełni pozycyjny adapter FIX wykonany z białego PP dla dozowników o pojemności do 10 ml lub z litego białego PTFE dla dozowników o pojemności od 30 do 500 ml
- Blok zaworu wykonany z PTFE, brak metalowych sprężyn w zaworze - brak korozji
- Ergonomiczna nasadka chroniąca palce
- Szybkie i łatwe ustawianie objętości z dodatkową precyzyjną regulacją
- Dozownik rozpuszczalnika Optifix dostępny w pojemnościach do 500 ml
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z260142-1EA | 4061833578254 |