Z259527
Ace photochemical reactor vessel
Complete, capacity 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41103817
NACRES:
NC.25
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 786336
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szkło borokrzemowe. Kompletne urządzenie zawiera zbiornik, rurkę sparger, pręt mieszadła 38 × 8 mm, gwintowaną tuleję termometru nylonowego #7, tuleję #50 i 3 m rurki o średnicy wewnętrznej 4,8 mm 1324.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z259527-1EA | 4061826659939 |