Z255688
NMR pipette
tip L 9 in.
Synonim(y):
extended tip pipette
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 100 ea
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Wilmad 803A
dł. końcówki
9 in.
śr. zewn. rurek
~3 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Extended tip NMR pipettes are ideal for retrieving and adding liquid samples in the NMR tubes, long neck volumetric flasks, or chromatography columns.
- Manufactured from high-quality, clear borosilicate glass.
- The tubes are resistant to most solvents
- Pipette design facilitates optimal product recovery and prevents sample loss.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)