Z692131
Polypropylene NMR tube rack
Holds 72 x 3 mm tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 72 x 3 mm tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18854-0003
dł. × szer. × wys.
21 cm (8⅜ in.) × 11 cm (4½ in.) × 22 cm (8¾ in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Polypropylene rack is steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Dimensions: 21 cm x 11 cm x 22 cm H (8 3/8 in. x 4 1/2 in. x 8 3/4 in.)
- Rugged and made specifically to support and safely store Nuclear Magnetic Resonance tubes
- Upper deck has holes; lower deck has hemispherical wells to protect tip
- Handle in end plates for easy transport
- Tube size: 3 or 5 mm O.D. x 178 mm long
- Holes: 72
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)