Kluczowe dokumenty
Z254304
Sigma-Aldrich
Individual Filter Adapters
size 6
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
rozmiar
6
opakowanie
pkg of 12 ea
wys. × grubość
40 mm × 4.5 mm
dno śr. zewn. × śr. wewn.
45 mm × 36 mm
górna część śr. zewn. × śr. wewn.
69 mm × 60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)