Z250058
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, wąskie usta
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Połączenie
Joints threaded neck (28-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216846
pojemność
16 oz (500 mL)
śr. × wys.
75 mm × 168 mm
kolor
amber
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z250058-1PAK | 4061832827407 |